missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Goat anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, DyLight 550 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Produktkod. 18435666 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18435666 0.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18435666 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP260678R

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG Fc
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 550
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Goat
Immunogen Human IgG F(c) fragment
Reningsmetod Multi-step
Kvantitet 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.