Läs mer
Goat anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, PE/Cy7, Novus Biologicals™
Produktkod. 18515043 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
18515043 500 μg
1 options
Produktkod. 18515043 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP174988PECY7
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Goat Polyclonal Antibody
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG Fc
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera PE-Cyanine7
Formulering PBS
Genaccessionsnr. O75015, O75015
Värd art Goat
Immunogen Purified Human IgG, Fc fragment
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus