missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Produktkod. 18003624 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18003624 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18003624 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP174949

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG (H+L)
Användningsområden Flow Cytometry, Immunomicroscopy
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.0mg/mL
Konjugera FITC
Utspädning Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000
Värd art Goat
Immunogen Purified Human IgG (H&L)
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 2 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on human IgG and light chains on all human immunoglobulins. This antibody has been pre-adsorbed against bovine, mouse, and rabbit serum proteins.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C. After dilution, add an equal volume of glycerol to prevent loss of enzymatic activity and store at -20C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.