missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Goat anti-Human Lambda Light Chain Secondary Antibody, DyLight 550, R&D Systems™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
Lambda Light Chain Polyclonal antibody specifically detects Lambda Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Lambda Light Chain |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | DyLight 550 |
| Formulering | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | IGLC, immunoglobulin lambda constant group |
| Värd art | Goat |
| Immunogen | Goat anti-Human Lambda Light Chain Secondary Antibody was produced by repeated immunization with Human lambda light chain molecule in goat. |
| Reningsmetod | Multi-step |
| Kvantitet | 0.5 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?