missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Goat anti-Llama IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Produktkod. 18588190 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18588190 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18588190 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP175087

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Llama samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG (H+L)
Användningsområden Flow Cytometry, Immunomicroscopy
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.5 mg/mL
Konjugera FITC
Utspädning Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000
Formulering 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Värd art Goat
Immunogen This Goat anti-Llama IgG (H+L) Secondary Antibody [FITC] was developed against purified llama IgG (H&L).
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Llama
Innehåll och lagring Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.