Läs mer
Goat anti-Mouse Ig, Polyclonal, Secondary Antibody, BD
Brand: BD Biosciences 554002
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
X
Host Species: Goat
Species Reactivity: Mouse
ELISA, Western Blotting
Specifikationer
| Goat anti-Mouse Ig | |
| POLYCLONAL | |
| Goat | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Ig |
| Polyclonal | |
| HRP | |
| 1 mL | |
| Immunology | |
| Mouse |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
Kompletterande information
- HRP Goat Anti-Mouse Ig
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Innehåller: CMIT/MIT mixture (3:1) - a mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one ¢EC No 247-500-7! and