Learn More
Goat anti-Mouse Ig, Polyclonal, FITC, Secondary Antibody, BD
Marke: BD Biosciences 554001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
X
Host Species: Goat
Clone: Polyclonal
Isotype: Ig
Species Reactivity: Mouse
Flow Cytometry
Spezifikation
| Goat anti-Mouse Ig | |
| POLYCLONAL | |
| FITC | |
| 0.5 mg | |
| Immunology | |
| Mouse |
| Polyclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| Goat | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Ig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur