Läs mer
Goat anti-Mouse Ig, Polyclonal, Secondary Antibody, BD
Brand:  BD Biosciences 553998
Produktkod. 12820460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4042.60 SEK
    3451.00 SEK / Varje
    Save 591.60 SEK
    14% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
X
Host Species: Goat
Clone: Polyclonal
Isotype: Ig
Species Reactivity: Mouse
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Goat anti-Mouse Ig
POLYCLONAL
Goat
RUO
Secondary
Ig
Polyclonal
0.5mg/mL
0.5 mg
Immunology