Läs mer
Goat anti-Mouse IgG F(ab) Secondary Antibody, PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 30228306 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30228306 1 mL
1 options
Produktkod. 30228306 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268470PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG F(ab) Polyclonal specifically detects IgG F(ab) in Mouse samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG F(ab)
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Värd art Goat
Immunogen Mouse IgG Fab fragments
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus