Läs mer
Invitrogen™ Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Produktkod. 10301364
Change view
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10301364 2 mL 2ml
1 options
Produktkod. 10301364 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 32430
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Goat Polyclonal Secondary Antibody
This antibody may cross-react with immunoglobulins from other species. Working dilutions for Western blotting using SuperSignal West Substrates: SuperSignal West Pico Substrate - 1:250-1:1250 SuperSignal West Dura Substrate - 1:600-1:3000 SuperSignal West Femto Substrate - 1:1250-1:6000 ECL Western Blotting Substrate - 1:20-1:125.
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Mouse IgG (H+L)
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.01 mg/mL
Konjugera HRP
Formulering PBS with proprietary stabilizer and no preservative
Värd art Goat
Immunogen Purified Mouse IgG, whole molecule.
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 2 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring 4°C
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one