Läs mer
Invitrogen™ Goat anti-Mouse IgG2b Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Brand:  Invitrogen™ M32407
Produktkod. 10130293
  • 2250.00 SEK / 1ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Beskrivning
Beskrivning
Goat anti-Mouse IgG2b Cross-Adsorbed Secondary Antibody for Western Blot, IHC, ELISA
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Mouse IgG2b Cross-Adsorbed
Polyclonal
HRP
Goat
Affinity chromatography
RUO
Mouse
Secondary Antibody
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1.0 mg/mL
PBS with 4mg/mL BSA, 40% glycerol and 0.19% Kathon™ CG; pH 7.4
Mouse IgG2b.
1 mL
Secondary
4°C
Liquid
Responsibly packaged
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Goat anti-Mouse IgG2b Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone