Läs mer
Goat anti-Mouse IgG2b Secondary Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-68512R
Produktkod. 30227292
  • 4815.00 SEK / 0.50ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgG2b Polyclonal antibody specifically detects IgG2b in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG2b
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Mouse IgG2b paraproteins
0.5 mL
Secondary
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA
DyLight 550
Goat
Affinity purified
RUO
Mouse
Purified