Läs mer
Goat anti-Mouse IgG3 Secondary Antibody, Biotin, R&D Systems™
Produktkod. 30233023 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Produktkod. Kvantitet
30233023 0.5 mL
1 options
Produktkod. 30233023 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268520B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG3 Polyclonal specifically detects IgG3 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG3
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Biotin
Formulering PBS
Gene Alias DKFZp686H11213, FLJ39988, FLJ40036, FLJ40253, FLJ40587, FLJ40789, FLJ40834, IgG3, immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker), MGC45809
Värd art Goat
Immunogen Mouse IgG3 paraproteins
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3502
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus