missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Goat anti-Mouse IgG3 Secondary Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Produktkod. 30231949 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30231949 0.5 mL 0.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30231949 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268520IR
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

IgG3 Polyclonal specifically detects IgG3 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG3
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 755
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp686H11213, FLJ39988, FLJ40036, FLJ40253, FLJ40587, FLJ40789, FLJ40834, IgG3, immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker), MGC45809
Värd art Goat
Immunogen Mouse IgG3 paraproteins
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3502
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.