Läs mer
Goat anti-Mouse IgM Heavy Chain Secondary Antibody, Janelia Fluor 646, Novus Biologicals™
Produktkod. 30228376 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30228376 1 mL
1 options
Produktkod. 30228376 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268562JF646
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Goat Polyclonal Antibody
IgM Heavy Chain Polyclonal specifically detects IgM Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgM Heavy Chain
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 646
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain
Värd art Goat
Immunogen Mouse IgM mu heavy chain
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3507
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG