Läs mer
MTHFR Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16042657
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16042657 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 16042657 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB17224.100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MTHFR.
Methylenetetrahydrofolate reductase (EC 1.5.1.20) catalyzes the conversion of 5,10-methylenetetrahydrofolate to 5-methyltetrahydrofolate, a cosubstrate for homocysteine remethylation to methionine.[supplied by OMIM
Sequence: C-NRPTQNARETEAP
Specifikationer
Antigen MTHFR
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MTHFR.
Utspädning ELISA (1:16000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
Gen MTHFR
Gensymboler MTHFR
Värd art Goat
Immunogen A synthetic peptide corresponding to human MTHFR.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4524
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only