missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Goat anti-Porcine IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 350, R&D Systems™

Produktkod. 30228613 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30228613 0.5 mL 0.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30228613 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP172700UV
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Pig samples. It is validated for Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG (H+L)
Användningsområden Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 350
Formulering 50 mM Sodium Borate
Värd art Goat
Immunogen Goat anti-Porcine IgG (H+L) Secondary Antibody was produced by repeated immunization with swine whole IgG molecule in goat.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Pig
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.