Läs mer
Goat anti-Rabbit Ig, Polyclonal, HRP, Secondary Antibody, BD
Beskrivning
X
Host Species: Goat
Species Reactivity: Rabbit
Flow Cytometry
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Goat anti-Rabbit Ig |
| Klassificering | Polyclonal |
| Klona | POLYCLONAL |
| Konjugera | HRP |
| Kvantitet | 1 mL |
| Regulatorisk status | RUO |
| Forskningsdisciplin | Immunology |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Målarter | Rabbit |
| Isotyp | Ig |