Läs mer
Goat anti-Rabbit IgA Secondary Antibody, PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 30227007 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30227007 1 mL
1 options
Produktkod. 30227007 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268338PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgA Polyclonal specifically detects IgA in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunodiffusion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgA
Användningsområden ELISA, Immunodiffusion
Klassificering Polyclonal
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias Immunoglobulin A
Värd art Goat
Immunogen Purified rabbit IgA
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3493
Målarter Rabbit
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus