Läs mer
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Poly-HRP Secondary Antibody, HRP
Produktkod. 10763265
Change view
Kvantitet:
500 μL
Förpackningsstorlek:
0.25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10763265 500 μL 0.25mg
1 options
Produktkod. 10763265 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 32260
 Begränsad artikel
I lager
Goat Polyclonal Secondary Antibody
This antibody may cross-react with immunoglobulins from other species.
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Rabbit IgG (H+L) Poly-HRP
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera HRP
Formulering PBS with proprietary stabilizer and no preservative
Värd art Goat
Immunogen Purified Rabbit IgG, whole molecule.
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 500 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rabbit
Innehåll och lagring 4°C
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Poly-HRP Secondary Antibody, HRP
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one