Läs mer
Goat anti-Rat Ig, Polyclonal, FITC, Secondary Antibody, BD
Brand:  BD Biosciences 554016
Produktkod. 15887538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6260.00 SEK
    6257.36 SEK / Varje
    Save 2.64 SEK
    0.04% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Host Species: Goat
Clone: Polyclonal
Isotype: Ig
Species Reactivity: Rat
ELISA, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Goat anti-Rat Ig
POLYCLONAL
FITC
0.5 mg
Immunology
Rat
Polyclonal
0.5mg/mL
Goat
RUO
Secondary
Ig