missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Goat anti-Rat IgG2c Heavy Chain Secondary Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Produktkod. 30229213 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30229213 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30229213 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB7132IR
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

IgG2c Heavy Chain Polyclonal specifically detects IgG2c Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG2c Heavy Chain
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 755
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Goat
Immunogen Rat IgG2c
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.