missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

RIF1 Goat anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16035627
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16035627 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16035627 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB25455.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of RIF1.

Sequence: CRNLQSRWRSPSHEN

Specifikationer

Antigen RIF1
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of RIF1.
Utspädning ELISA (1:8000) Western Blot (1-3 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In Tris saline, pH 7.3 (0.02% sodium azide, 0.5% BSA)
Gen RIF1
Gene Alias DKFZp434D1026/DKFZp781N1478/FLJ12870
Gensymboler RIF1
Värd art Goat
Immunogen A synthetic peptide corresponding to C-terminus of human RIF1.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55183
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.