Läs mer
Goat F(ab')2 anti-Mouse IgA/IgG/IgM (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Produktkod. 18709292 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18709292 0.5 mg 0.5mg
1 options
Produktkod. 18709292 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB1205998
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Goat Polyclonal Antibody
IgA/IgG/IgM (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgA/IgG/IgM (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgA/IgG/IgM (H+L)
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:2000-1:10000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000
Formulering 0.125 M Sodium Borate, 0.075 M Sodium Chloride, 0.005 M EDTA, pH 8.0
Värd art Goat
Immunogen Mouse IgG IgA and IgM whole molecule
Reningsmetod Multi-step
Kvantitet 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG