Läs mer
Invitrogen™ Get-Gamma-globulin
Produktkod. 11899210
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11899210 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 11899210 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 31871
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Getkontroll
Koncentrationen kan variera något från parti till parti, se lot-specifikt datablad för exakt koncentration. Förvaring: Efter öppning, späd ut endast tillräckligt med antikroppar för en enda dags användning. Ursprungsland: USA.
Get-IgG, även känt som getimmunglobulin G, är en antikropp som produceras av getternas immunsystem som svar på närvaron av antigener. IgG är en typ av immunglobulin som spelar en roll i igenkänning och neutralisering av patogener, såsom bakterier och virus. Den binder till specifika antigener och utlöser olika immunsvar, inklusive fagocytos och komplementaktivering. Get-IgG kan användas i forskning för att studera immunsvaret mot patogener, samt för att utveckla diagnostiska tester och terapeutiska interventioner för infektionssjukdomar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Vätska
Produkttyp Get Gamma Globulin
Kvantitet 10 mg
Koncentration 11.6 mg/mL
Formulering PBS utan konserveringsmedel; pH 7,6
För användning med (applikation) Kontroll, chipanalys, immunfällning, flödescytometri
Isotyp Ig