Läs mer
Goat IgG Fraction to Human Kappa Light Chain (free), FITC, Polyclonal Secondary Antibody, MP Biomedicals
Brand:  MP Biomedicals 0855159
Produktkod. 17307449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14930.00 SEK
    13413.98 SEK / 2ml
    Spara 1516.02 SEK
    10% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Host Species: Goat
Species Reactivity: Hu
Immunofluorescence, Fluorescence Microscopy, Fluorescent Activated Cell Sorting, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Kappa Light Chain
FITC
2 mL
Secondary
Purified
Polyclonal
Goat