Läs mer
Goat IgG VisUCyte HRP Polymer, R&D Systems™
Donkey Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
3305.00 SEK - 26605.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IgG |
|---|---|
| Utspädning | Immunohistochemistry |
| Användningsområden | Immunohistochemistry |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | HRP Polymer |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18782819
![]() |
R&D Systems
VC004-025 |
25 mL |
3305.00 SEK
25ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18783819
![]() |
R&D Systems
VC004-050 |
50 mL (2 x 25 mL) |
5455.00 SEK
50ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18730319
![]() |
R&D Systems
VC004-125 |
125 mL |
13970.00 SEK
125ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18749528
![]() |
R&D Systems
VC004-250 |
250 mL (2 x 125 mL) |
26605.00 SEK
250ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Goat samples. It is validated for Immunohistochemistry.Specifikationer
| IgG | |
| Immunohistochemistry | |
| HRP Polymer | |
| RUO | |
| Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG | |
| Goat IgG | |
| Secondary | |
| 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
| Immunohistochemistry | |
| Polyclonal | |
| Donkey | |
| Supplied as a solution in PBS with preservative. | |
| 3500 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Detects heavy ( gamma ) chains on goat IgG and light chains on all goat immunoglobulins, based on IEP. No cross-reactivity is observed with non-immunoglobulin goat serum proteins or serum proteins from human, mouse or rat, based on IEP. VisUCyte™ HRP Polymer provides high sensitivity with low background in IHC. |