Läs mer
MP Biomedicals™ Get Serum
Produktkod. 11475055 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475055 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11475055 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092939149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.08 SEK
    373.89 SEK / 100ml
    Save 55.19 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Lämpligt alternativ till fetalt bovint serum i ett brett spektrum av cellodlingstillämpningar såsom isolering och identifiering av virus producerade i en mängd olika primära cellinjer.
Detta serum är framställt av helblod från friska vuxna djur.
Specifikationer
Färg Rödbrun
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C
Form Vätska
Kvantitet 100 ml
Steriliseringsmetod 0,2μ m filtrering
Källa Helblod från friska vuxna djur
För användning med (applikation) Cellkultur
pH 7 till 8