Läs mer
Brand™ Provkoppar för COULTER COUNTER™ , PS, med lock, PE
Produktkod. 10738181 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10738181 20 ml Paket med 1000
1 options
Produktkod. 10738181 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 722055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2029.92 SEK
    1351.93 SEK / Paket med 1000
    Save 677.99 SEK
    33% Av
I lager
Virgin Polystyrene (PS) provkoppar för Coulter Disk med lock som är designad för att passa många vanliga analysatorer.
Polystyren, transparent. Lock PE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Produkttyp Coulter Disk
Material Polystyren