Läs mer
3M™ Goggle Gear™ 500 skyddsglasögon
Produktkod. 15603074 Handla allt 3M Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Linsbeläggning Förpackningsstorlek
15603074 Anti-dimma Varje
1 options
Produktkod. 15603074 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100074368
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ Goggle Gear™ Skyddsglasögon (GG501SGAF-EU) har en klar, polykarbonatlins och 3M™ Scotchgard™ Anti-Imma/Anti-Scratch Coating för överlägset anti-imskydd.
  • Modern slim-line och lätt design för en utmärkt passform
  • Lätt att justera elastiskt nylon pannband för stabilitet och komfort
  • Vridbar spärrhake för bekväm personlig justering
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating ger överlägsna anti-dimma och anti-repor egenskaper
  • Beläggningen tål tvättning, blötläggning i blekmedel eller användning av alkoholservetter utan att förlora prestanda
  • Särskild 3M™ Goggle Gear receptbelagd insats tillgänglig
  • Ger utmärkt skydd mot UV-strålning
  • Linsmärkning: 2C-1.2 3M 1 BT KN
  • Rammärkning: 3M EN 166 3 4 BT CE
  • Skydd mot stora dammpartiklar (3)
  • Skydd mot vätskedroppar (4)
Uppfyllande
Möter ANSI Z87.1-2015 och CSA Z94.3 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Ram färg Rött
Modell GG501SGAF
Ventilationsdetaljer Ventilerad
Material Polykarbonat