Beskrivning
- För skyddsglasögon med indirekt ventilation och en 3M™ Scotchgard™ Anti-Imma och Anti-Scratch beläggning, använd 3M™ GoggleGear™ Skyddsglasögon 6000-serien.
- Våra stora skyddsglasögon har indirekt ventilation för att tillåta luft att cirkulera och hjälpa till att minska imma.
- Polykarbonatlinsen har en 3M™ Scotchgard™ Anti-dim- och anti-scratch-beläggning för överlägset anti-imskydd och ökad hållbarhet som motstår imma längre än traditionella anti-im-beläggningar, även efter upp till 25 tvättar med vatten* .
- Finns i en rad färger på höljet och två linsalternativ.
- *3M intern testning enligt EN168 testmetod jämfört med traditionella anti-dimbeläggningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Linsfärg | Hold (Håll) |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Ram färg | Rött |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Polypropen |
| UV-skydd | UV400 |
| Ramtyp | Stor profil |