Läs mer
3M™ GoggleGear™ Skyddsglasögon 3000-serien, PVC-hölje, genomskinlig AF-lins, premium tygrem
Produktkod. 31875401 Handla allt 3M Produkter
Change view
Rammaterial:
PVC
Produktkod. Rammaterial
31875401 PVC
1 options
Produktkod. 31875401 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100325039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00 SEK
    144.33 SEK / Paket med 1
    Save 79.67 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddsglasögon 3000-serien har en fullstor design med omslagslins för förbättrat synfält och slitsad näsrygg för en bekvämare passform
  • 3M™ GoggleGear™ Protective Goggle 3000-serien har en fullstor design med omslagslins för förbättrat synfält och slitsad näsrygg för en bekvämare passform.
  • Välj mellan modeller med anti-fog- eller 3M™ Scotchgard™ anti-fog-beläggning.
  • 3000 GoggleGear™ finns med indirekt ventilation för förbättrad luftcirkulation och anti-dimprestanda, och är 3, skydd mot droppar, 4, skydd mot stora partiklar och 6, skydd mot vätskeströmmar, klassat.
  • Inkluderar antingen en justerbar polyesterrem i tyg, eller en lättrengörbar justerbar neoprenrem, samt en optimerad slepdesign med spår för många receptbelagda glasögon.
  • Acetatlinsmodellen uppfyller kravet på kemisk resistens i ISO 16321 och hjälper till att skydda arbetare mot kemiska faror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma
Färg Klart
Linsfärg Klart
Produkttyp Anti-dim-glasögon
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Acetat
Rammaterial PVC
UV-skydd Hold (Håll)
Ramtyp Helram