Läs mer
3M™ GoggleGear™ Skyddsglasögon 3000-serien, TPV-skydd, genomskinlig Scotchgard™ AF-lins, premium tygrem
Produktkod. 31875400 Handla allt 3M Produkter
Change view
Rammaterial:
TPV
Produktkod. Rammaterial
31875400 TPV
1 options
Produktkod. 31875400 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100325023
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddsglasögon 3000-serien har en fullstor design med omslagslins för förbättrat synfält och slitsad näsrygg för en bekvämare passform
  • 3M™ GoggleGear™ Protective Goggle 3000-serien har en fullstor design med omslagslins för förbättrat synfält och slitsad näsrygg för en bekvämare passform.
  • Välj mellan modeller med anti-fog- eller 3M™ Scotchgard™ anti-fog-beläggning.
  • 3000 GoggleGear™ finns med indirekt ventilation för förbättrad luftcirkulation och anti-dimprestanda, och är 3, skydd mot droppar, 4, skydd mot stora partiklar och 6, skydd mot vätskeströmmar, klassat.
  • Inkluderar antingen en justerbar polyesterrem i tyg, eller en lättrengörbar justerbar neoprenrem, samt en optimerad slepdesign med spår för många receptbelagda glasögon.
  • Acetatlinsmodellen uppfyller kravet på kemisk resistens i ISO 16321 och hjälper till att skydda arbetare mot kemiska faror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma
Färg Svart
Linsfärg Klart
Produkttyp Anti-dim-glasögon
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial TPV
UV-skydd Hold (Håll)
Ramtyp Helram