Beskrivning
- Används för mikroanalys av rubidium, cesium och vid bestämning av alkaloider.
- Används vanligtvis som ett förebud för beredning av guld (Au) nanopartiklar.
- Det används i styrstavarna i kärnreaktorer och vid tillverkning av elektriska ljustrådar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold Chloride |
| Namnnotering | Trihydrat |
| CAS | 16961-25-4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | AuCl4H |
| Synonym | Tetrachlorogold (III) Hydrate |
| InChI-nyckel | VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K |
| LEDER | Cl.Cl[Au](Cl)Cl |
| IUPAC-namn | triklorguldhydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.77 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Gold Chloride Trihydrate, ACS
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).