Läs mer
Guldetsa
Product Code. 15492007
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
3.8 L
Unit Size:
3.8 L
Product Code. Kvantitet Unit Size
15492007 3.8 L 3.8 L
1 options
Product Code. 15492007 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044584.=C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Add to basket
Hög renhet, lågt natrium och 0,2 mikron filtreringssystem för halvledar- och mikroelektronikapplikationer Guldetsmedel är ett selektivt allmänändamålsetsmedel för guld. Det är kompatibelt med negativa och positiva fotoresister.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Gold etchant
Kvantitet 3.8 L
Form Vätska
MDL-nummer MFCD07370792
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.