Läs mer
Guldflinga/sfär, APS 1,5-3,0 mikron, 99,96 % (metallbas), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7051874
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11319817
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042154.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-namn guld
LEDER [Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold flake/sphere
Kvantitet 1 g
Partikelstorlek APS 1.5 to 3.0 Micron
Form Flake
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.96%