Läs mer
Guldgasbinda, 100 mesh vävd av 0,064 mm (0,0025 tum) diatråd, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11365237
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365237 25 x 25 mm Varje
11400351 50 x 50 mm Varje
15421677 50 x 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11365237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040931.FF
 Begränsad artikel
I lager
Form: Trådduk 100 x 100 mm cirka 4,9 g; Öppet område: 56,3 %; Öppningsbredd: 0,0075 tum | CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Guldväv, 100 mesh vävd av 0,064 mm (0,0025 tum) dia tråd, 99,99 % (metallbas) används som en elektrod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-namn guld
LEDER [Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold
Färg Gyllene
Utseende Gold colored gauze
Densitet 19.32g/cm3 at 20°C
Kvantitet 25 x 25 mm
Maskstorlek 100 Mesh
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Form Wire Cloth
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.