Läs mer
Guldgasbinda, 52 mesh vävd av 0,102 mm (0,004 tum) diameter tråd, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11345237
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345237 25 x 25 mm Varje
11490341 50 x 50 mm Varje
15434835 50 x 100 mm Varje
11335237 100 x 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11345237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040930.FF
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Form: Trådtyg; Öppet område: 62,7 %; Öppningsbredd: 0,015 tum | CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Guldväv, 52 mesh vävd av 0,102 mm (0,004 tum) dia tråd, 99,99 % (metallbas) används som en elektrod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-namn guld
LEDER [Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold
Färg Gyllene
Utseende Gold colored gauze
Kvantitet 25 x 25 mm
Maskstorlek 52 Mesh
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Form Wire Cloth
Löslighetsinformation Soluble in aqua regia.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.