Läs mer
Guldgasbinda, 82 mesh vävd av 0,06 mm (0,0025 tum) diatråd, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 15484775
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484775 25 x 25 mm Varje
11470311 50 x 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040586.FF
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Form: Trådtyg; Öppet område: 63,2 %; Öppningsbredd: 0,0097 tum | CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Guldväv används för att fånga upp kvicksilverångor under analys av kvicksilver med kallånga-atomabsorptionsspektrofotometer (CVAAS). Den används också som yta för kondensering av kvicksilver. Vidare används den som en elektrod inom elektrokemi för reduktion av uran (V).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-namn guld
LEDER [Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold
Färg Gyllene
Utseende Guldfärgad gasbinda
Kvantitet 25 x 25 mm
Maskstorlek 82 Mesh
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,9 % (metallbaserad bas)
Form Trådduk
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.