Läs mer
Guldgermaniumsnigel, 6,35 mm (0,25 tum) dia. x 6,35 mm (0,25 tum) längd, Premion™ , 99,9997 % (metallbas), Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold Germanium slug |
| Namnnotering | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Au:Ge; 88:12 wt% |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| Odör | Odorless |
| Vikt | ≈2.9g/slug |
| Form | Slug |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| MDL-nummer | MFCD02091706 |
| Procent renhet | 99.9997% |
| Visa mer |