Läs mer
Gold(I) chloride, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11319548
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319548 1 g 1g
11329548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043365.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232.42 g/mol
Guld(I)klorid används som utgångsmaterial för framställning av fosfinligerade guld(I)-komplex, som används som katalysatorer inom syntetisk kemi. Det används också för att framställa metalliskt guld och kaliumaurinbromid och kaliumklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-29-8
Molekylformel AuCl
Molekylvikt (g/mol) 232.42
MDL-nummer MFCD00046175
InChI-nyckel FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC-namn kloroguld
LEDER [Cl-].[Au+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold (I) chloride
Smältpunkt 289°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4515
Löslighetsinformation Soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid and organic solvents. Slightly soluble in water.
Formel vikt 232.42
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 7.57 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.