Läs mer
Gold(I) chloride, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-7058856
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11319548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043365.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232.42 g/mol
Guld(I)klorid används som utgångsmaterial för framställning av fosfinligerade guld(I)-komplex, som används som katalysatorer inom syntetisk kemi. Det används också för att framställa metalliskt guld och kaliumaurinbromid och kaliumklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-29-8
Molekylformel AuCl
Molekylvikt (g/mol) 232.42
MDL-nummer MFCD00046175
InChI-nyckel FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC-namn kloroguld
LEDER [Cl-].[Au+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold (I) chloride
Smältpunkt 289°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4515
Löslighetsinformation Soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid and organic solvents. Slightly soluble in water.
Formel vikt 232.42
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 7.57 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.