Läs mer
Gold(I) chloride, 99.99%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold(I) chloride |
| CAS | 10294-29-8 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Molekylformel | AuCl |
| MDL-nummer | MFCD00046175 |
| LEDER | [Au+].[Cl-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.42 |
| Procent renhet | 99.99% |