Läs mer
Guld(I)klorid, Premion™, 99,99 % (metallbas), Au 84,2 % min
Produktkod. 11324038
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324038 0.25 g 0.25g
11304038 1 g 1g
11314038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040432.01
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232,42 g/mol
Som mellanprodukter. Även inom kemikalier, läkemedelsforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-29-8
Molekylformel AuCl
Molekylvikt (g/mol) 232.42
MDL-nummer MFCD00046175
InChI-nyckel FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC-namn kloroguld
LEDER [Cl-].[Au+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(I) chloride
Smältpunkt 289 °C (dekomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 0.25 g
Odör Luktfritt
Känslighet Känslig för fukt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 7.57 g/mL
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4515
Löslighetsinformation Mycket lätt löslig i vatten. lösliga i HCl, HBr organiska lösningsmedel.
Formel vikt 232.42
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Au 84.2% min.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.