Läs mer
Guld(I)klorid, Premion™ , 99,99 % (metallbas), Au 84,2 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7051089
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
Produktkod. 11324038
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040432.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232.42 g/mol
Som mellanprodukter. Även inom kemikalier, läkemedelsforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-29-8
Molekylformel AuCl
Molekylvikt (g/mol) 232.42
MDL-nummer MFCD00046175
InChI-nyckel FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC-namn kloroguld
LEDER [Cl-].[Au+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(I) chloride
Smältpunkt 289°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 0.25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4515
Löslighetsinformation Very slightly soluble in water. soluble in HCl,HBr organic solvents.
Formel vikt 232.42
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Au 84.2% min.
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 7.57 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.