Läs mer
Gold(I) iodide, 99%
Produktkod. 11307198
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307198 1 g 1g
11397188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016617.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 10294-31-2 | AuI | 323.87 g/mol
Guld(I)jodid används vid syntes av kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-31-2
Molekylformel AuI
Molekylvikt (g/mol) 323.87
MDL-nummer MFCD00014175
InChI-nyckel ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold monoiodide, gold i iodide, gold iodide, acmc-1bqvl, gold i iodide trace metals basis
PubChem CID 82526
IUPAC-namn jodguld
LEDER [I-].[Au+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(I) iodide
Smältpunkt 120°C (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in alkali iodide, cyanide solutions; Decomposes in warm acids
Formel vikt 323.87
Procent renhet 99%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 8.25 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.