Läs mer
Gold(I) iodide, 99%
Produktkod. p-7049628
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11307198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 016617.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10294-31-2 | AuI | 323.87 g/mol
Guld(I)jodid används vid syntes av kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-31-2
Molekylformel AuI
Molekylvikt (g/mol) 323.87
MDL-nummer MFCD00014175
InChI-nyckel ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold monoiodide, gold i iodide, gold iodide, acmc-1bqvl, gold i iodide trace metals basis
PubChem CID 82526
IUPAC-namn jodguld
LEDER [I-].[Au+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(I) iodide
Smältpunkt 120°C (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in alkali iodide, cyanide solutions; Decomposes in warm acids
Formel vikt 323.87
Procent renhet 99%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 8.25 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.