Läs mer
Guld(I)kaliumcyanid, Premion™ , 99,96 % (metallbas), Au 67,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049036
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11317397
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012552.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13967-50-5
Guldkaliumcyanid är en viktig guldkälla som används vid elektrolytisk guldplätering. Den primära tillämpningen av guldkaliumcyanid är vid galvanisering av metaller. Dessutom används guldkaliumcyanid också i dekorativ plätering av smycken. Det är användbart för fotoreduktion av guldjoner med ZnO nanopowder. Den är användbar för framställning av guld-guld kopplingselektrod vid voltammetrisk glukosdetektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13967-50-5
MDL-nummer MFCD00011414
Synonym Potassium dicyanoaurate(I); Potassium gold cyanide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(I) potassium cyanide
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel KAu(CN)2
UN-nummer UN1588
Beilstein 6235525
Merck Index 14,7628
Löslighetsinformation Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formel vikt 288.33
Procent renhet 99.96%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Au 67.6% min.
Odör Odorless
Densitet 3.45 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gold(I) potassium cyanide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Gold(I) potassium cyanide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.