Läs mer
Gold(I) potassium cyanide, Premion™, 99.96% (metals basis), Au 67.6% min
Beskrivning
Guldkaliumcyanid är en viktig guldkälla som används vid elektrolytisk guldplätering. Den primära tillämpningen av guldkaliumcyanid är vid galvanisering av metaller. Dessutom används guldkaliumcyanid också i dekorativ plätering av smycken. Det är användbart för fotoreduktion av guldjoner med ZnO nanopowder. Den är användbar för framställning av guld-guld kopplingselektrod vid voltammetrisk glukosdetektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | (decomposition) |
| CAS | 13967-50-5 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | C{2}AuKN{2} |
| Synonym | Potassium dicyanoaurate(I);Potassium gold cyanide |
| Procent renhet | 99.96% |