Läs mer
Gold(I) sodium thiosulfate hydrate, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11364707
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364707 1 g 1g
11384707 5 g 5g
11374707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039741.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 15283-45-1 | AuNa3O6S4 | 490.17 g/mol
Guld(I)natriumtiosulfathydrat är användbart i organogoldföreningar. Vidare fungerar det som ett antireumatiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15283-45-1
Molekylformel AuNa3O6S4
Molekylvikt (g/mol) 490.17
MDL-nummer MFCD00046176
InChI-nyckel FJCMCHNDCIYVST-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium aurothiosulfate, sodium gold thiosulfate, aurothiosulfate, sanochrysin, sanocrysine, crition, crytion, sanocrysin, aurate 3-, bis monothiosulfato-, trisodium, bis monothiosulfato 2--o,s aurate 3-trisodium t-4
PubChem CID 27176
IUPAC-namn guld(1+) trinatriumdisulfanidsulfonat
LEDER [Na]OS(=O)(=O)S[Na].[Na]SS(=O)(=O)O[Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(I) sodium thiosulfate hydrate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol and most other organic solvents.
Formel vikt 490.19 (anhydrous)
Utseende White powder
Densitet 3.09
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.